Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC HILIC Nucleodur™
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 7 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : HILIC
Marque: Macherey-Nagel™ 760523.20
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Colonne analytique | |
2 mm | |
Interaction hydrophile | |
50 mm | |
Sphérique | |
2 à 8,5 | |
1/boîte | |
340 m²/g | |
Silice modifiée à l’ammonium/acide sulfonique | |
7 % | |
No | |
Acier inoxydable | |
Chromatographie d’interaction hydrophile, analytique, préparative, LC/MS |
Ammonium acide sulfonique | |
Pour la chromatographie d’interaction hydrophile | |
Oui | |
13050 psi (900 bar) | |
1,8 μm | |
110 Å | |
Acétonitrile / eau | |
60°C | |
Silice | |
HILIC | |
HILIC | |
Colonne EC |