Learn More
Invitrogen™ IgG de mouton anti-lapin Dynabeads™ M-280
Microbilles superparamagnétiques de 2,8 μm avec IgG anti-lapin de mouton polyclonal purifié par affinité et lié par covalence à la surface des microbilles
528.00€ - 1484.00€
Spécification
Fragment d’anticorps | Anticorps entier |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO9001 and ISO13485 |
Clonalité | Polyclonal(e) |
Concentration | 10 mg/ml |
Contenu et stockage | Contenu : Anti-IgG de lapin de mouton M-280 Dynabeads™ 2 ml (concentration de 10 mg/ml) Stockage : 2°C à 8°C |
Includes: 2mL (10mg/mL concentration) Dynabeads M-280 Sheep anti-Rabbig IgG
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10716653
|
Invitrogen™
11203D |
2 mL |
528.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10557013
|
Invitrogen™
11204D |
10 mL |
1484.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les microbilles d’IgG anti-lapin de mouton Dynabeads M-280 sont conçues pour fournir un support solide à une liaison simple et efficace des sous-classes d’IgG de lapin et de leurs protéines cibles.
- Procédure de couplage et d’isolement facile et rapide
- Aucune étape de colonne ou de centrifugation nécessaire
- Se lie à la plupart des sous-classes d’IgG de lapin
- Anticorps entier
- Capacité : Traite environ 2 x 109 cellules au total
- Type de cellule : Toutes les cellules de toutes les espèces, à l’exception du lapin
- Concentration : 10 mg / ml
- Méthode d’isolement : Déplétion, isolement négatif ou isolement positif
- Viabilité de sortie : >95 %
- Réactivité : Toutes les espèces, à l’exception du lapin
- Manipulation aisée grâce à la séparation basée sur des billes magnétiques
- Adaptable pour différentes applications
Purification d’anticorps, développement d’un dosage de DIV à base de microbilles, DIV d’immunodosage à base de microbilles, analyse cellulaire, isolement des cellules, isolement et expansion de cellules, ChIP-on-Chip, biologie de la chromatine, immunoprécipitation de la chromatine (ChIP), clinique, développement de diagnostic, isolement de cellules humaines, immunoprécipitation, développement d’essais diagnostiques moléculaires, isolement de cellules de souris, isolement d’organistes, affichage de phase, purification de protéines et de peptides, isolement et analyse de complexes protéiques, extraction de complexes protéiques, préparation d’échantillons protéiques et purification de protéines, interactions protéine-protéine, protéines, expression, isolement et analyse, ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, isolement de cellules secondaires
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Anticorps entier | |
Polyclonal(e) | |
Contenu : Anti-IgG de lapin de mouton M-280 Dynabeads™ 2 ml (concentration de 10 mg/ml) Stockage : 2°C à 8°C |
|
Polyclonal sheep anti-rabbit IgG covalently bound to Dynabeads | |
Immunoprécipitation, Purification des protéines | |
Anti-IgG de lapin de mouton M-280 | |
Compatible avec le haut débit | |
Déplétion, isolement négatif ou isolement positif | |
0.02% NaN3 | |
Niveau de recherche | |
Température ambiante | |
Monosized 2.8 μm (CV <5%) | |
For Research Use Only |
ISO9001 and ISO13485 | |
10 mg/ml | |
Dynabeads M-280 Sheep Anti-Rabbit IgG is supplied in PBS, pH 7.4 w/0.1% BSA, 0.02% NaN3 | |
Brown | |
Polystyrene | |
Kingfisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex, KingFisher™ Apex, aimants DynaMag™ | |
Mouton | |
Anticorps | |
Proteins | |
Lie tous les IgG de lapin | |
Rabbit IgG's | |
2,8 μm |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 36 months from date of manufacture
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.