Learn More
Invitrogen™ IgG de mouton anti-lapin Dynabeads™ M-280
Microbilles superparamagnétiques de 2,8 μm avec IgG anti-lapin de mouton polyclonal purifié par affinité et lié par covalence à la surface des microbilles
Marque: Invitrogen™ 11204D
1335.60 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Includes: 2 ml (concentration de 10 mg/ml) Dynabeads M-280 mouton anti-Rabbig Ig.
Description
Les microbilles d’IgG anti-lapin de mouton Dynabeads M-280 sont conçues pour fournir un support solide à une liaison simple et efficace des sous-classes d’IgG de lapin et de leurs protéines cibles.
- Procédure de couplage et d’isolement facile et rapide
- Aucune étape de colonne ou de centrifugation nécessaire
- Se lie à la plupart des sous-classes d’IgG de lapin
- Anticorps entier
- Capacité : Traite environ 2 x 109 cellules au total
- Type de cellule : Toutes les cellules de toutes les espèces, à l’exception du lapin
- Concentration : 10 mg / ml
- Méthode d’isolement : Déplétion, isolement négatif ou isolement positif
- Viabilité de sortie : >95 %
- Réactivité : Toutes les espèces, à l’exception du lapin
- Manipulation aisée grâce à la séparation basée sur des billes magnétiques
- Adaptable pour différentes applications
Purification d’anticorps, développement d’un dosage de DIV à base de microbilles, DIV d’immunodosage à base de microbilles, analyse cellulaire, isolement des cellules, isolement et expansion de cellules, ChIP-on-Chip, biologie de la chromatine, immunoprécipitation de la chromatine (ChIP), clinique, développement de diagnostic, isolement de cellules humaines, immunoprécipitation, développement d’essais diagnostiques moléculaires, isolement de cellules de souris, isolement d’organistes, affichage de phase, purification de protéines et de peptides, isolement et analyse de complexes protéiques, extraction de complexes protéiques, préparation d’échantillons protéiques et purification de protéines, interactions protéine-protéine, protéines, expression, isolement et analyse, ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, isolement de cellules secondaires
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Anticorps entier | |
Polyclonal(e) | |
2°C à 8°C | |
Polyclonal sheep anti-rabbit IgG covalently bound to Dynabeads | |
Immunoprécipitation, Purification des protéines | |
Anti-IgG de lapin de mouton M-280 | |
Compatible avec le haut débit | |
Déplétion, isolement négatif ou isolement positif | |
0.02% NaN3 | |
Niveau de recherche | |
Température ambiante | |
Monosized 2.8 μm (CV <5%) | |
2,8 μm |
ISO9001 and ISO13485 | |
10 mg/ml | |
Dynabeads M-280 Sheep Anti-Rabbit IgG is supplied in PBS, pH 7.4 w/0.1% BSA, 0.02% NaN3 | |
Brown | |
Polystyrène | |
Kingfisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex, KingFisher™ Apex, aimants DynaMag™ | |
Mouton | |
Anticorps | |
Proteins | |
Lie tous les IgG de lapin | |
Toutes les espèces, à l’exception du lapin | |
10 mL | |
For Research Use Only |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.