Learn More
Invitrogen™ IgG de mouton anti-lapin Dynabeads™ M-280
Microbilles superparamagnétiques de 2,8 μm avec IgG anti-lapin de mouton polyclonal purifié par affinité et lié par covalence à la surface des microbilles
Marque:  Invitrogen™ 11203D
352.01 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10716653
  • 528.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Includes: 2 ml (concentration de 10 mg/ml) Dynabeads M-280 mouton anti-Rabbig Ig.
Description
Description
Les microbilles d’IgG anti-lapin de mouton Dynabeads M-280 sont conçues pour fournir un support solide à une liaison simple et efficace des sous-classes d’IgG de lapin et de leurs protéines cibles.
  • Procédure de couplage et d’isolement facile et rapide
  • Aucune étape de colonne ou de centrifugation nécessaire
  • Se lie à la plupart des sous-classes d’IgG de lapin
  • Anticorps entier
  • Capacité : Traite environ 2 x 109 cellules au total
  • Type de cellule : Toutes les cellules de toutes les espèces, à l’exception du lapin
  • Concentration : 10 mg / ml
  • Méthode d’isolement : Déplétion, isolement négatif ou isolement positif
  • Viabilité de sortie : >95 %
  • Réactivité : Toutes les espèces, à l’exception du lapin
  • Manipulation aisée grâce à la séparation basée sur des billes magnétiques
  • Adaptable pour différentes applications
Purification d’anticorps, développement d’un dosage de DIV à base de microbilles, DIV d’immunodosage à base de microbilles, analyse cellulaire, isolement des cellules, isolement et expansion de cellules, ChIP-on-Chip, biologie de la chromatine, immunoprécipitation de la chromatine (ChIP), clinique, développement de diagnostic, isolement de cellules humaines, immunoprécipitation, développement d’essais diagnostiques moléculaires, isolement de cellules de souris, isolement d’organistes, affichage de phase, purification de protéines et de peptides, isolement et analyse de complexes protéiques, extraction de complexes protéiques, préparation d’échantillons protéiques et purification de protéines, interactions protéine-protéine, protéines, expression, isolement et analyse, ARNI, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, isolement de cellules secondaires
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Anticorps entier
Polyclonal(e)
Contenu : Anti-IgG de lapin de mouton M-280 Dynabeads™ 2 ml (concentration de 10 mg/ml)
Stockage : 2°C à 8°C
Polyclonal sheep anti-rabbit IgG covalently bound to Dynabeads
Immunoprécipitation, Purification des protéines
Anti-IgG de lapin de mouton M-280
Compatible avec le haut débit
Déplétion, isolement négatif ou isolement positif
0.02% NaN3
Niveau de recherche
Température ambiante
Monosized 2.8 μm (CV <5%)
2,8 μm
ISO9001 and ISO13485
10 mg/ml
Dynabeads M-280 Sheep Anti-Rabbit IgG is supplied in PBS, pH 7.4 w/0.1% BSA, 0.02% NaN3
Brown
Polystyrene
Kingfisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex, KingFisher™ Apex, aimants DynaMag™
Mouton
Anticorps
Proteins
Lie tous les IgG de lapin
Rabbit IgG's
2 mL
For Research Use Only