Learn More
Copan Italia™ Anse non étalonnée
74.65€ - 79.25€
Spécification
Type de produit | Anse d’inoculation |
---|---|
Jauge | 26 G |
Quantité | 25/paquet |
Calibré | Non |
Code produit | Marque | Diameter (Metric) Inside | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diameter (Metric) Inside | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11756528
|
Copan Italia™
311C25T |
3 mm |
79.25€
25 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11766528
|
Copan Italia™
312C25T |
4 mm |
74.65€
25 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11776528
|
Copan Italia™
313C25T |
5 mm |
74.65€
25 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Inoculateur non calibré• Anse en bout d'ose
• Disponible en diamètre 2, 3, 4, ou 5mm
• Inoculateur
• Accessoires obligatoires manche porte-ose
• Inclus en tubepretecteur. en tube protecteur de 25 inoculateurs.
Spécification
Anse d’inoculation | |
26 G | |
25/paquet | |
Non |