Learn More
Copan Italia™ Anse non étalonnée
Marque:  Copan Italia™ 312C25T
Code produit. 11766528
  • 79.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Inoculateur non calibré
• Anse en bout d'ose
• Disponible en diamètre 2, 3, 4, ou 5mm
• Inoculateur
• Accessoires obligatoires manche porte-ose
• Inclus en tubepretecteur. en tube protecteur de 25 inoculateurs.
Spécification
Spécification
4 mm
26 G
Non
Anse d’inoculation
25/paquet