Learn More
Copan Italia™ Anse non étalonnée
Marque:  Copan Italia™ 311C25T
Code produit. 11756528
  • 84.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 02-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Inoculateur non calibré
• Anse en bout d'ose
• Disponible en diamètre 2, 3, 4, ou 5mm
• Inoculateur
• Accessoires obligatoires manche porte-ose
• Inclus en tubepretecteur.
Spécification
Spécification
3 mm
26 G
Non
Anse d’inoculation
25/paquet