Learn More
Ansell Gants en nitrile Bioclean™ Biotac™
Gants non stériles pour salle blanche avec préhension supérieure
362.00€
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Partie 2, Contact avec des denrées alimentaires, Catégorie III
Cleanroom Class Classe 100/ISO 5
Couleur Blanc
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 6,7 mil
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
15238168
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell
BIOTAC-XS
XS
362.00€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15248168
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell
BIOTAC-S
S
362.00€
1000 pièces
Expédition estimée: 16-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15258168
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell
BIOTAC-M
M
362.00€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15268168
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell
BIOTAC-L
L
362.00€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15278168
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell
BIOTAC-XL
XL
362.00€
1000 pièces
Expédition estimée: 16-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15288168
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell
BIOTAC-XXL
2XL
362.00€
1000 pièces
Expédition estimée: 16-01-2025
Description
  • 12 po (300 mm) Ambidextres
  • AQL 1,5
  • Doigts texturés, sans poudre
  • Le nitrile résiste à une large gamme de produits chimiques
  • Excellentes propriétés DES
  • 1,5 Sans petits orifices
  • Traité pour assurer la conformité à la norme ISO 5
  • Sans latex pour éliminer les allergies au latex de type 1
  • Catégorie 3 - Conception complexe Équipement personnel de protection
  • Conforme aux exigences de la norme relative aux gants EN 420:2003 et de la norme européenne relative aux gants médicaux EN 455 (parties 1, 2 et 3) et EN 374-1, 2 et 3:2003
Spécification
Spécification
CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Partie 2, Contact avec des denrées alimentaires, Catégorie III
Blanc
6,7 mil
Ambidextres
Nitrile
0,11 mm
Non stérile
0,17 mm
BioClean™ Biotac BIOTAC
30,5 cm
Classe 100/ISO 5
Partiellement texturé
0,17 mm
Oui
4,3 mil
Sans poudre
6,7 ml
ISO 9001, règlement EPI 2016 425 Module D
12 in