Learn More
Ansell Gants en nitrile Bioclean™ Biotac™
Code produit. 15258168
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
2XL
Gants non stériles pour salle blanche avec préhension supérieure
  • Longueur 12 po
  • Ambidextres
  • AQL 1,5
  • Doigts texturés, sans poudre
  • Le nitrile résiste à une large gamme de produits chimiques
  • Propriétés ESD
  • Traités pour garantir la compatibilité avec la norme ISO de classe 5
  • Conviennent à la production et à la fabrication, aux environnements contrôlés et critiques, aux laboratoires et à la R&D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Partie 2, Contact avec des denrées alimentaires, Catégorie III
Cleanroom Class Classe 100/ISO 5
AQL 1,5
Couleur Blanc
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 6,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0,17 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 4,3 mil
Palm Thickness (Metric) 0,11 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions M
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 6,7 ml
Épaisseur (métrique) 0,17 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, règlement EPI 2016 425 Module D
Modèle BIOTAC-M
Séries BioClean™ Biotac BIOTAC
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm