Learn More
Ansell Gants en nitrile Bioclean™ Biotac™
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
2XL
Description
- Longueur 12 po
- Ambidextres
- AQL 1,5
- Doigts texturés, sans poudre
- Le nitrile résiste à une large gamme de produits chimiques
- Propriétés ESD
- Traités pour garantir la compatibilité avec la norme ISO de classe 5
- Conviennent à la production et à la fabrication, aux environnements contrôlés et critiques, aux laboratoires et à la R&D
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Partie 2, Contact avec des denrées alimentaires, Catégorie III |
Cleanroom Class | Classe 100/ISO 5 |
AQL | 1,5 |
Couleur | Blanc |
Finition externe | Partiellement texturé |
Finger Thickness (English) | 6,7 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,17 mm |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |