Learn More
Hexahydrate de chlorure de nickel(II), ReagentPlus™ Honeywell™
Qualité réactif
54.80€ - 372.60€
Identifiants chimiques
CAS 7791-20-0
Numéro MDL MFCD00149809
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15632200
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
223387-25G
25 g Flacon poly Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15652200
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
223387-500G
500 g Flacon poly Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15642200
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
223387-2KG
2 kg Flacon poly Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Identifiants chimiques
7791-20-0
MFCD00149809
Spécification
Nickel(Ii) Chloride Hexahydrate
NiCl2 · 6H2O
UN3288
ReagentPlus™
7791-20-0
MFCD00149809
237.69g/mol
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P201-P261-P273-P280-P284-P301 + P310 + P330
H301 + H331-H315-H317-H334-H341-H350i-H360D-H372-H410
missing translation for 'dotInformation' : Class 6.1 - PG 3 - EHS - RQ - Toxic solid, inorganic, n.o.s., HI: all
missing translation for 'rtecsNumber' : QR6480000