Learn More
Hexahydrate de chlorure de nickel(II), ReagentPlus™ Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Poly Bottle
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Nickel(Ii) Chloride Hexahydrate |
Quantité | 25 g |
Formule linéaire | NiCl2 · 6H2O |
Numéro UN | UN3288 |
Poids de la formule | 237.69g/mol |
Qualité | ReagentPlus™ |
Conditionnement | Poly Bottle |