Learn More
Hexahydrate de chlorure de nickel(II), ReagentPlus™ Honeywell™
Code produit. 15652200
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Poly Bottle
Qualité réactif
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-20-0
Numéro MDL MFCD00149809
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(Ii) Chloride Hexahydrate
Quantité 500 g
Formule linéaire NiCl2 · 6H2O
Numéro UN UN3288
Poids de la formule 237.69g/mol
Qualité ReagentPlus™
Conditionnement Poly Bottle