Learn More
Acétate de nickel (II) tétrahydraté, +99 %, pour analyses, Thermo Scientific Chemicals
30.90€ - 261.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6018-89-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H14NiO8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 248.84 |
Numéro MDL | MFCD00066973 |
Clé InChI | OINIXPNQKAZCRL-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | nickel ii acetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate, nickel diacetate tetrahydrate, diacetatonickel tetrahydrate, nickelous acetate tetrahydrate, unii-6soa8l0560, acetic acid, nickel +2 salt, tetrahydrate, nickel 2+ diacetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate nickel and nickel compounds, acetic acid, nickel 2+ salt, tetrahydrate |
CID PubChem | 62601 |
SMILES | O.O.O.O.[Ni++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10551354
|
Thermo Scientific Acros
223141000 |
100 g | Flacon en plastique |
30.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10741881
|
Thermo Scientific Acros
223145000 |
500 g | Flacon en plastique |
73.10€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11974901
|
Thermo Scientific Acros
223140025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
261.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
6018-89-9 | |
248.84 | |
OINIXPNQKAZCRL-UHFFFAOYSA-L | |
62601 |
C4H14NiO8 | |
MFCD00066973 | |
nickel ii acetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate, nickel diacetate tetrahydrate, diacetatonickel tetrahydrate, nickelous acetate tetrahydrate, unii-6soa8l0560, acetic acid, nickel +2 salt, tetrahydrate, nickel 2+ diacetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate nickel and nickel compounds, acetic acid, nickel 2+ salt, tetrahydrate | |
O.O.O.O.[Ni++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Spécification
Nickel(II) acetate tetrahydrate | |
6018-89-9 | |
Poudre cristalline, cristaux ou paillettes, assombrissement en cas d’exposition à la lumière | |
C4H14NiO8 | |
MFCD00066973 | |
14,6498 | |
Solubility in water: 182g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol | |
O.O.O.O.[Ni++].CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
248.84 | |
248.86 | |
Analytique |
250.0°C | |
Blanc | |
99% min. (Complexometry) | |
(CH3CO2)2Ni·4H2O | |
14,288; 16,308 | |
nickel ii acetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate, nickel diacetate tetrahydrate, diacetatonickel tetrahydrate, nickelous acetate tetrahydrate, unii-6soa8l0560, acetic acid, nickel +2 salt, tetrahydrate, nickel 2+ diacetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate nickel and nickel compounds, acetic acid, nickel 2+ salt, tetrahydrate | |
OINIXPNQKAZCRL-UHFFFAOYSA-L | |
nickel(2+);diacéate;térahydraté | |
62601 | |
≥99% | |
Authentique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Peut provoquer une réaction allergique cutanée.
Nocif par inhalation.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Peut provoquer
Déclaration GHS P
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection
Mention d’avertissement GHS :danger
- Nickel(II) acetate tetrahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H332-Nocif par inhalation.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Acetic acid, nickel(2+) salt, Nickel acetate tetrahydrate
RUO – Research Use Only