Learn More
Acétate de nickel (II) tétrahydraté, +99 %, pour analyses, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10741881
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6018-89-9
Formule moléculaire C4H14NiO8
Poids moléculaire (g/mol) 248.84
Numéro MDL MFCD00066973
Clé InChI OINIXPNQKAZCRL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme nickel ii acetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate, nickel diacetate tetrahydrate, diacetatonickel tetrahydrate, nickelous acetate tetrahydrate, unii-6soa8l0560, acetic acid, nickel +2 salt, tetrahydrate, nickel 2+ diacetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate nickel and nickel compounds, acetic acid, nickel 2+ salt, tetrahydrate
CID PubChem 62601
SMILES O.O.O.O.[Ni++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) acetate tetrahydrate
Point de fusion 250.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou paillettes, assombrissement en cas d’exposition à la lumière
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Complexometry)
Formule linéaire (CH3CO2)2Ni·4H2O
Fieser 14,288; 16,308
Merck Index 14,6498
Informations sur la solubilité Solubility in water: 182g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Nom IUPAC nickel(2+);diacéate;térahydraté
Poids de la formule 248.86
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique