Learn More
Acétate de nickel (II) tétrahydraté, +99 %, pour analyses, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Nickel(II) acetate tetrahydrate |
Point de fusion | 250.0°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre cristalline, cristaux ou paillettes, assombrissement en cas d’exposition à la lumière |
Quantité | 2.5 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (Complexometry) |
Formule linéaire | (CH3CO2)2Ni·4H2O |
Fieser | 14,288; 16,308 |
Merck Index | 14,6498 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 182g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol |