Learn More
Ansell Edmont™ Gants résistants aux produits chimiques Profil Plus, en latex de caoutchouc naturel
Gants de poids moyen offrant une adhérence exceptionnelle. Les gants pour immersion en latex de caoutchouc naturel jaune Ansell Edmont™ Profil™ Plus 87-850 Series sont spécialement conçus pour le traitement de produits chimiques en conditions humides.
34.55€
Spécification
Coating Material | Latex de caoutchouc naturel |
---|---|
Épaisseur (métrique) | 0.55 mm |
Type de manchette de gant | Dentelé |
Description
- Spécialement traités pour réduire le risque d’allergie
- Excellente résistance aux risques mécaniques et meilleure résistance chimique
- Flocage 100 % coton - Souples, confortables et absorbants
- Idéaux pour les opérations d’entretien et de manutention dans des conditions humides
Spécification
Latex de caoutchouc naturel | |
0.55 mm | |
Dentelé |