Learn More
Ansell Edmont™ Gants résistants aux produits chimiques Profil Plus, en latex de caoutchouc naturel
Click to view available options
Dimensions:
8
9
Description
- Spécialement traités pour réduire le risque d’allergie
- Excellente résistance aux risques mécaniques et meilleure résistance chimique
- Flocage 100 % coton - Souples, confortables et absorbants
- Idéaux pour les opérations d’entretien et de manutention dans des conditions humides
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN420:2003A1:2009, EN374: 2003,EN388: 2003 |
Coating Material | Latex de caoutchouc naturel |
Couleur | Jaune |
Latex Free | Oui |
Matériau | Latex, caoutchouc naturel |
Poudré | Sans poudre |
Type de produit | Gants |
Dimensions | 9 |
Épaisseur (métrique) | 0.55 mm |
À utiliser avec (application) | Nettoyage général en conditions humides |