Learn More
Ansell Edmont™ Gants résistants aux produits chimiques Profil Plus, en latex de caoutchouc naturel
Click to view available options
Dimensions:
8
9
Description
- Spécialement traités pour réduire le risque d’allergie
- Excellente résistance aux risques mécaniques et meilleure résistance chimique
- Flocage 100 % coton - Souples, confortables et absorbants
- Idéaux pour les opérations d’entretien et de manutention dans des conditions humides
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Rubber Latex |
Matériau de la manchette | Natural Rubber Latex |
Coating Material | Latex de caoutchouc naturel |
Latex Free | Non |
Type de produit | Gants pour immersion |
Modèle | 87-850 |
Épaisseur (métrique) | 0.55 mm |
Couleur de manchette de gant | Jaune |
Type de manchette de gant | Dentelé |
Matériau de revêtement | Floc de coton |