Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons à ouverture large non assemblés National Target LoVial™
Conservez l’ensemble des flacons et des capsules à sertir compatibles à portée de main et à l’abri de la poussière grâce aux kits de flacons à ouverture large non assemblés Thermo Scientific™ National Target LoVial.
30.60€ - 156.00€
Spécification
Couleur de bouchon | Argent |
---|---|
Matériau du bouchon | Aluminium |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Septum | Couleur | Type de goulot | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Septum | Couleur | Type de goulot | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12453808
|
Thermo Scientific™
C4011-87A |
4 ml | PTFE / caoutchouc rouge | Ambré | Standard | ||||
12493808
|
Thermo Scientific™
C4011-88AW |
4 ml | PTFE / caoutchouc rouge | I-D ambré | Wide | ||||
10188914
|
Thermo Scientific™
C4011-92 |
2 ml | PTFE / silicone | Transparent | Étalon |
47.68€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10177424
|
Thermo Scientific™
C4011-92AW |
2 ml | PTFE / silicone | I-D ambré | Wide | ||||
11941553
|
Thermo Scientific™
CERT4015-84 |
4 ml | PTFE / CR avec insert C4011-630 | I-D ambré | Wide | ||||
Description
Conservez l’ensemble des flacons et des capsules à sertir compatibles à portée de main et à l’abri de la poussière grâce aux kits de flacons à ouverture large non assemblés Thermo Scientific™ National Target LoVial.
- Plateau de stockage pour paillasse à deux compartiments
- Contient des quantités équivalentes de flacons et bouchons en aluminium argent avec septa préinstallés
Spécification
Argent | |
Aluminium |