Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons à ouverture large non assemblés National Target LoVial™
Conservez l’ensemble des flacons et des capsules à sertir compatibles à portée de main et à l’abri de la poussière grâce aux kits de flacons à ouverture large non assemblés Thermo Scientific™ National Target LoVial.
Marque: Thermo Scientific™ CERT4015-84
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Conservez l’ensemble des flacons et des capsules à sertir compatibles à portée de main et à l’abri de la poussière grâce aux kits de flacons à ouverture large non assemblés Thermo Scientific™ National Target LoVial.
- Plateau de stockage pour paillasse à deux compartiments
- Contient des quantités équivalentes de flacons et bouchons en aluminium argent avec septa préinstallés
Spécification
Argent | |
I-D ambré | |
4 ml | |
Wide | |
Oui |
I-D en verre ambré ; En PTFE / CR avec insert C4011-630 | |
PTFE | |
PTFE / CR avec insert C4011-630 | |
Aluminium |