Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons à ouverture large non assemblés National Target LoVial™
Conservez l’ensemble des flacons et des capsules à sertir compatibles à portée de main et à l’abri de la poussière grâce aux kits de flacons à ouverture large non assemblés Thermo Scientific™ National Target LoVial.
Marque: Thermo Scientific™ C4011-87A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Conservez l’ensemble des flacons et des capsules à sertir compatibles à portée de main et à l’abri de la poussière grâce aux kits de flacons à ouverture large non assemblés Thermo Scientific™ National Target LoVial.
- Plateau de stockage pour paillasse à deux compartiments
- Contient des quantités équivalentes de flacons et bouchons en aluminium argent avec septa préinstallés
Spécification
Argent | |
Ambré | |
4 ml | |
Standard |
Verre ambré ; Joint argenté, septum en PTFE / caoutchouc rouge ; 4 ml | |
PTFE, Rubber | |
PTFE / caoutchouc rouge | |
Aluminium |