Learn More
Thermo Scientific™ Inserts National Scientific™ Microvolume pour Flacons de culture 8 x 40 mm
Les inserts National Scientific™ Microvolume sont disponibles en deux conceptions, point tiré ou point de précision, pour mieux s’adapter aux besoins de votre application.
27.28€ - 32.79€
Spécification
Gamme de produits | National |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | 8 flacons de culture de 40 mm |
Description
Les inserts National Scientific™ Microvolume sont disponibles en deux conceptions, point tiré ou point de précision, pour mieux s’adapter aux besoins de votre application.
- Les inserts Polyspring™ se caractérisent par un ressort en polyéthylène qui permet de centrer le fond de l’insert et constitue un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
- Les inserts à point de précision permettent une extraction d’échantillon maximale
- Utiliser un ressort en métal avec les inserts non dotés de Polyspring
Spécification
National | |
8 flacons de culture de 40 mm |