Learn More
Thermo Scientific™ Inserts National Scientific™ Microvolume pour Flacons de culture 8 x 40 mm
Les inserts National Scientific™ Microvolume sont disponibles en deux conceptions, point tiré ou point de précision, pour mieux s’adapter aux besoins de votre application.
Marque: Thermo Scientific™ C4015-96P
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les inserts National Scientific™ Microvolume sont disponibles en deux conceptions, point tiré ou point de précision, pour mieux s’adapter aux besoins de votre application.
- Les inserts
Polyspring ™ se caractérisent par un ressort en polyéthylène qui permet de centrer le fond de l’insert et constitue un rembourrage contre le contact avec l’aiguille - Les inserts à point de précision permettent une extraction d’échantillon maximale
- Utiliser un ressort en métal avec les inserts non dotés de
Polyspring
Spécification
300 µl | |
Pointe de précision | |
National | |
8 x 40mm Shell flacons |