Learn More
Thermo Scientific™ Inserts National Scientific™ Microvolume pour Flacons de culture 8 x 40 mm
Les inserts National Scientific™ Microvolume sont disponibles en deux conceptions, point tiré ou point de précision, pour mieux s’adapter aux besoins de votre application.
Marque: Thermo Scientific™ C4015-536
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les inserts National Scientific™ Microvolume sont disponibles en deux conceptions, point tiré ou point de précision, pour mieux s’adapter aux besoins de votre application.
- Les inserts Polyspring™ se caractérisent par un ressort en polyéthylène qui permet de centrer le fond de l’insert et constitue un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
- Les inserts à point de précision permettent une extraction d’échantillon maximale
- Utiliser un ressort en métal avec les inserts non dotés de Polyspring
Spécification
275μL | |
Pointe à point tiré | |
National | |
8 flacons de culture de 40 mm |