Learn More
Sampling Systems™ Brosses étroites de nettoyage d’échantillonneur
Assurez-vous que l’échantillonneur est correctement nettoyé pour éviter toute contamination croisée. Les brosses étroites de nettoyage d’échantillonneur Sampling Systems™ sont une gamme de brosses idéales pour le nettoyage des échantillonneurs en acier inox et en plastique.
17.10€ - 37.75€
Spécification
Type de produit | Brosse nettoyante |
---|---|
Matériau de la poignée | Aluminium |
Types de pointes | Étroit |
Diamètre (métrique) des poils | 14 mm |
À utiliser avec (équipement) | Tubes de 7 à 14 mm de diamètre |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15142818
|
Sampling Systems™
8020N-1100 |
1100 mm |
26.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15839411
|
Sampling Systems™
8020N-1600 |
1600 mm |
33.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15849411
|
Sampling Systems™
8020N-2100 |
2100 mm |
37.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15859411
|
Sampling Systems™
8020N-600 |
600 mm |
17.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Brosses en nylon hygiénique
- Manche en aluminium robuste
- Forme de brosse étroite
Spécification
Brosse nettoyante | |
Étroit | |
Tubes de 7 à 14 mm de diamètre |
Aluminium | |
14 mm |