Learn More
Sampling Systems™ Brosses étroites de nettoyage d’échantillonneur
Assurez-vous que l’échantillonneur est correctement nettoyé pour éviter toute contamination croisée. Les brosses étroites de nettoyage d’échantillonneur Sampling Systems™ sont une gamme de brosses idéales pour le nettoyage des échantillonneurs en acier inox et en plastique.
Marque: Sampling Systems™ 8020N-600
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Brosses en nylon hygiénique
- Manche en aluminium robuste
- Forme de brosse étroite
Spécification
Brosse nettoyante | |
Étroit | |
Tubes de 7 à 14 mm de diamètre |
Aluminium | |
14 mm | |
600 mm |