Learn More
Sampling Systems™ Brosses étroites de nettoyage d’échantillonneur
Assurez-vous que l’échantillonneur est correctement nettoyé pour éviter toute contamination croisée. Les brosses étroites de nettoyage d’échantillonneur Sampling Systems™ sont une gamme de brosses idéales pour le nettoyage des échantillonneurs en acier inox et en plastique.
Marque:  Sampling Systems™ 8020N-1600
Code produit. 15839411
  • 35.57€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Brosses en nylon hygiénique
  • Manche en aluminium robuste
  • Forme de brosse étroite
Spécification
Spécification
Brosse nettoyante
Étroit
Tubes de 7 à 14 mm de diamètre
Aluminium
14 mm
1600 mm