Learn More
Thermo Scientific™ Flacon en PC certifié platine Clean™ Biotainer™ Nalgene™
Flacons Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ conçus pour des utilisations pharmaceutiques et biologiques
674.00€ - 9942.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Stockage de liquides dans le congélateur, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation , Validation Testing, Drug Substance, Drug Product |
---|---|
Matériau | PC |
Stérilité | Stérile |
Plage de températures (métrique) | -100°C to 100°C |
Couleur de bouchon | Blanc |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16470631
|
Thermo Scientific™
CE-N3500-05 |
5 ml | Rond |
9942.00€
416 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16480631
|
Thermo Scientific™
CE-N3500-20 |
20 ml | Rond |
5144.00€
504 pièces |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16420631
|
Thermo Scientific™
CE-N3120-42 |
1 l | Carré |
2471.00€
35 pièces |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16440631
|
Thermo Scientific™
CE-N3233-42 |
2 l | Carré |
2255.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16450631
|
Thermo Scientific™
CE-N3405-42 |
5 l | Carré |
1127.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16460631
|
Thermo Scientific™
CE-N3410-42 |
10 l | Carré |
674.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les produits sont lavés à l’eau pour injection USP et traités après le lavage dans des salles banches de classe 5 avec des hottes de conditionnement / d’inspection de classe 4 pour produire ces produits à très faible taux de particules. Certifiés et testés lot par lot pour contenir moins de 1/3 des particules autorisées conformément à la norme USP <788> pour limiter toute contamination particulaire éventuelle Produits stériles prêts à l’emploi avec un niveau garanti de stérilité de 10-6 à l’intérieur du récipient/bouchon, y compris deux barrières stériles thermoscellées pour protéger le produit avant son utilisation.
- Réduisez le risque de transfert de contamination et éliminez les coûts de nettoyage, de stérilisation et des validations correspondantes
- Leur structure en PC durable, translucide garantit l’intégrité de vos échantillons.
- Conçus spécialement pour les fabricants de produits pharmaceutiques et biologiques
- Les bouchons sont dotés d’un liner en silicone pour une parfaite étanchéité
- Fournis avec une importante documentation pour la validation.
- Parfaits pour la congélation
Specifications
Stockage de liquides dans le congélateur, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation , Validation Testing, Drug Substance, Drug Product | |
Stérile | |
Blanc | |
Oui | |
Étroit | |
Silicone |
PC | |
-100°C to 100°C | |
<1/3 USP <788> (Ultralow particulate) | |
Non autoclavable | |
Flacon de culture en plastique | |
PP |