Learn More
Thermo Scientific™ Flacon en PC certifié platine Clean™ Biotainer™ Nalgene™
Description
Les produits sont lavés à l’eau pour injection USP et traités après le lavage dans des salles banches de classe 5 avec des hottes de conditionnement / d’inspection de classe 4 pour produire ces produits à très faible taux de particules. Certifiés et testés lot par lot pour contenir moins de 1/3 des particules autorisées conformément à la norme USP <788> pour limiter toute contamination particulaire éventuelle Produits stériles prêts à l’emploi avec un niveau garanti de stérilité de 10-6 à l’intérieur du récipient/bouchon, y compris deux barrières stériles thermoscellées pour protéger le produit avant son utilisation.
- Réduisez le risque de transfert de contamination et éliminez les coûts de nettoyage, de stérilisation et des validations correspondantes
- Leur structure en PC durable, translucide garantit l’intégrité de vos échantillons.
- Conçus spécialement pour les fabricants de produits pharmaceutiques et biologiques
- Les bouchons sont dotés d’un liner en silicone pour une parfaite étanchéité
- Fournis avec une importante documentation pour la validation.
- Parfaits pour la congélation
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 2 l |
Capacité (impériale) | 67,6 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) intérieur de col | 1,89 in |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 48 mm |
À utiliser avec (application) | Media/Buffer Preparation , Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation , Validation Testing, Drug Substance, Drug Product |
Matériau | PC |
Nbre par carton | 20/Cs. |
Nb par paquet | 5/Pk. |
Stérilité | Stérile |