Learn More
Thermo Scientific™ Flacon en PC certifié platine Clean™ Biotainer™ Nalgene™
Code produit. 16420631
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
20 ml
1 l
2 l
5 l
10 l
Forme:
Carré
Rond
Flacons Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ conçus pour des utilisations pharmaceutiques et biologiques
Les produits sont lavés à l’eau pour injection USP et traités après le lavage dans des salles banches de classe 5 avec des hottes de conditionnement / d’inspection de classe 4 pour produire ces produits à très faible taux de particules. Certifiés et testés lot par lot pour contenir moins de 1/3 des particules autorisées conformément à la norme USP <788> pour limiter toute contamination particulaire éventuelle Produits stériles prêts à l’emploi avec un niveau garanti de stérilité de 10-6 à l’intérieur du récipient/bouchon, y compris deux barrières stériles thermoscellées pour protéger le produit avant son utilisation.
  • Réduisez le risque de transfert de contamination et éliminez les coûts de nettoyage, de stérilisation et des validations correspondantes
  • Leur structure en PC durable, translucide garantit l’intégrité de vos échantillons.
  • Conçus spécialement pour les fabricants de produits pharmaceutiques et biologiques
  • Les bouchons sont dotés d’un liner en silicone pour une parfaite étanchéité
  • Fournis avec une importante documentation pour la validation.
  • Parfaits pour la congélation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 l
Capacité (impériale) 33,8 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,89 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 48 mm
À utiliser avec (application) Media/Buffer Preparation ​, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Matériau PC
Nbre par carton 35/Cs.
Nb par paquet 5/Pk.
Stérilité Stérile
Plage de températures (métrique) -100°C to 100°C
Poids (impériale) 17,5 lb
Couleur de bouchon Blanc
Faible taux de particules <1/3 USP <788> (Ultralow particulate)
Certifications/Conformité USP classe VI, USP 661, FDA 21CFR 177.1315
Closure Included Oui
Autoclavable Non autoclavable
Bouche Étroit
Forme Carré
Hauteur (métrique) 201 mm
Type de produit Flacon de culture en plastique
Largeur (impériale) 20,5 in
Joint de fermeture Silicone
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 48 mm
Diamètre (métrique) 98 mm