Learn More
Alfa Aesar™ N-(2-Chloro-3-pyridyl)maleimide
138.00€ - 544.00€
Identifiants chimiques
CAS | 278610-39-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H5ClN2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 208.60 |
Numéro MDL | MFCD00111928 |
Clé InChI | JVJJPDZQLVCNFU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-2-chloro-3-pyridyl maleimide, 1-2-chloro-3-pyridyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, 1-2-chloropyridin-3-yl pyrrole-2,5-dione, 1-2-chloropyridin-3-yl-1h-pyrrole-2,5-dione, 1-2-chloropyridin-3-yl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, n-2-chloropyridin-3-yl maleimide, 1-2-chloro-3-pyridyl azoline-2,5-dione, n-2-chloropyridine-3-yl maleimide |
CID PubChem | 2781068 |
Nom IUPAC | 1-(2-chloropyridine-3-yl)pyrrole-2,5-dione |
SMILES | ClC1=C(C=CC=N1)N1C(=O)C=CC1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11430000
|
Alfa Aesar™
H50547.03 |
1 g |
138.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11440000
|
Alfa Aesar™
H50547.06 |
5 g | |||||||
Description
Identifiants chimiques
278610-39-2 | |
208.60 | |
JVJJPDZQLVCNFU-UHFFFAOYSA-N | |
2781068 | |
ClC1=C(C=CC=N1)N1C(=O)C=CC1=O |
C9H5ClN2O2 | |
MFCD00111928 | |
n-2-chloro-3-pyridyl maleimide, 1-2-chloro-3-pyridyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, 1-2-chloropyridin-3-yl pyrrole-2,5-dione, 1-2-chloropyridin-3-yl-1h-pyrrole-2,5-dione, 1-2-chloropyridin-3-yl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, n-2-chloropyridin-3-yl maleimide, 1-2-chloro-3-pyridyl azoline-2,5-dione, n-2-chloropyridine-3-yl maleimide | |
1-(2-chloropyridine-3-yl)pyrrole-2,5-dione |
Spécification
N-(2-Chloro-3-pyridyl)maleimide | |
C9H5ClN2O2 | |
n-2-chloro-3-pyridyl maleimide, 1-2-chloro-3-pyridyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, 1-2-chloropyridin-3-yl pyrrole-2,5-dione, 1-2-chloropyridin-3-yl-1h-pyrrole-2,5-dione, 1-2-chloropyridin-3-yl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, n-2-chloropyridin-3-yl maleimide, 1-2-chloro-3-pyridyl azoline-2,5-dione, n-2-chloropyridine-3-yl maleimide | |
ClC1=C(C=CC=N1)N1C(=O)C=CC1=O | |
208.60 | |
208.61 |
278610-39-2 | |
MFCD00111928 | |
JVJJPDZQLVCNFU-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2-chloropyridine-3-yl)pyrrole-2,5-dione | |
2781068 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures