Learn More
Alfa Aesar™ N-(2-Chloro-3-pyridyl)maleimide
Code produit. 11440000
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 278610-39-2
Formule moléculaire C9H5ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 208.60
Numéro MDL MFCD00111928
Clé InChI JVJJPDZQLVCNFU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2-chloro-3-pyridyl maleimide, 1-2-chloro-3-pyridyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, 1-2-chloropyridin-3-yl pyrrole-2,5-dione, 1-2-chloropyridin-3-yl-1h-pyrrole-2,5-dione, 1-2-chloropyridin-3-yl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, n-2-chloropyridin-3-yl maleimide, 1-2-chloro-3-pyridyl azoline-2,5-dione, n-2-chloropyridine-3-yl maleimide
CID PubChem 2781068
Nom IUPAC 1-(2-chloropyridin-3-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
SMILES ClC1=C(C=CC=N1)N1C(=O)C=CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Chloro-3-pyridyl)maleimide
Quantité 5 g
Poids de la formule 208.61