Learn More
MP Biomedicals™ Facteurs de transport
751.54€ - 776.98€
Spécification
Contenu et stockage | -20°C |
---|---|
Type de produit | Transferrine |
Quantité | 1 g |
Source | Plasma humain regroupé |
Code produit | Marque | pH | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | pH | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11424286
|
MP Biomedicals™
08823431 |
6,8 |
751.54€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11414286
|
MP Biomedicals™
08823411 |
7,24 | |||||||
Description
Les facteurs de transport sont des protéines qui permettent de transporter de petits métabolites sous forme utilisable dans les cellules. La transferrine lie le fer et le rend disponible aux cellules sous une forme reconnaissable.
Spécification
-20°C | |
Transferrine | |
1 g | |
Plasma humain regroupé |