Learn More
MP Biomedicals™ Facteurs de transport
Marque: MP Biomedicals™ 08823411
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les facteurs de transport sont des protéines qui permettent de transporter de petits métabolites sous forme utilisable dans les cellules. La transferrine lie le fer et le rend disponible aux cellules sous une forme reconnaissable.
†Contient < 1,0 % de fer.
Spécification
-20°C | |
7,24 | |
Plasma humain regroupé |
Transferrine | |
1 g |