Learn More
Tamis moléculaires 3A, Granulés, Dia. : 3,2 mm, Honeywell™ Fluka™
Granulés, 3,2 mm
263.67€ - 798.19€
Identifiants chimiques
CAS | 308080-99-1 |
---|---|
Formule moléculaire | AlNaO6Si2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 202.135 |
Numéro MDL | MFCD00131613 |
Clé InChI | URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 19758701 |
SMILES | [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15613960
|
Honeywell-Fluka
334278-1KG |
1 kg | Flacon poly |
263.67€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15623960
|
Honeywell-Fluka
334278-5KG |
5 kg | Tambour avec revêtement intérieur | N/A | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
308080-99-1 | |
202.135 | |
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N | |
[O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3] |
AlNaO6Si2 | |
MFCD00131613 | |
19758701 |
Spécification
Molecular sieves, UOP Type 3Å | |
2 g/cm3 | |
308080-99-1 | |
>400°C | |
KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O | |
NONH for all modes of transport | |
[O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3] | |
202.135 |
Beige or brun | |
Dia.: 3.2 mm | |
Granulés | |
AlNaO6Si2 | |
MFCD00131613 | |
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N | |
aluminium;sodium;dioxido(oxo)silane | |
19758701 |