Learn More
Tamis moléculaires 3A, Granulés, Dia. : 3,2 mm, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Tambour avec revêtement intérieur
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Molecular sieves, UOP Type 3Å |
Couleur | Beige or brun |
Densité | 2g/cm3 |
Conditionnement | Flacon poly |
Granulométrie | Dia.: 3.2mm |
Quantité | 1 kg |
Forme physique | Granulés |
Point de fusion | >400°C |
Formule linéaire | KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |