Learn More
Tamis moléculaires 3A, Granulés, Dia. : 3,2 mm, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15623960
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Tambour avec revêtement intérieur
Granulés, 3,2 mm
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 308080-99-1
Formule moléculaire AlNaO6Si2
Poids moléculaire (g/mol) 202.135
Numéro MDL MFCD00131613
Clé InChI URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 19758701
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular sieves, UOP Type 3Å
Couleur Beige or brun
Densité 2 g/cm3
Conditionnement Tambour avec revêtement intérieur
Granulométrie Dia.: 3.2 mm
Quantité 5 kg
Forme physique Granulés
Point de fusion >400°C
Formule linéaire KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC aluminium;sodium;dioxido(oxo)silane