Learn More
Brady™ Étiquettes en papier à découper HSID Minimark™
122.85€ - 229.95€
Spécification
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
---|---|
Couleur | Blanc, Orange |
Matériau | Papier |
Type de produit | Étiquette HSID à découper |
Forme | Carré |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Finition | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Finition | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11707205
|
Brady™
710077 |
105 mm | 75 mm | Brillant | Modèle L1 | ||||
11727334
|
Brady™
710078 |
105 mm | 75 mm | Brillance moyenne | Modèle L2 | ||||
11717205
|
Brady™
710079 |
150 mm | 105 mm | Brillance moyenne | Modèle L1 | ||||
11727264
|
Brady™
710080 |
150 mm | 105 mm | Brillance moyenne | Modèle L2 | ||||
11797195
|
Brady™
710075 |
75 mm | 55 mm | Brillant | Modèle L1 | ||||
11757344
|
Brady™
710076 |
75 mm | 55 mm | Brillant | Modèle L2 | ||||
Description
Étiquette et bande adhésives Minimark• 12 couleurs d'étiquettes et 4 rubans encreur
• Etiquette HSID pour identification de substances dangereuses
• Ne se détériorent pas dans le temps
• La couleur de la tranche correspond à la couleur du fond et le ruban encreur à la couleur du texte
• L'étiquette blanche comprend la zone orange pour le marquage HSID et le ruban encreur permet d'écrire le texte en noir
• L'étiquette substances dangeureuses comprend la zone orange pour le marquage HSID et le ruban encreur permet d'écrire le texte en noir
• Etiquette substance dangereuse HSID
Spécification
Acrylique, Permanent | |
Papier | |
Carré | |
0,019 mm |
Blanc, Orange | |
Étiquette HSID à découper | |
–40°C à +50°C |