Learn More
Brady™ Étiquettes en papier à découper HSID Minimark™
Marque: Brady™ 710075
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Étiquette et bande adhésives Minimark• 12 couleurs d'étiquettes et 4 rubans encreur
• Etiquette HSID pour identification de substances dangereuses
• Ne se détériorent pas dans le temps
• La couleur de la tranche correspond à la couleur du fond et le ruban encreur à la couleur du texte
• L'étiquette blanche comprend la zone orange pour le marquage HSID et le ruban encreur permet d'écrire le texte en noir
• L'étiquette substances dangeureuses comprend la zone orange pour le marquage HSID et le ruban encreur permet d'écrire le texte en noir
• Etiquette substance dangereuse HSID
Spécification
Modèle L1 | |
Blanc, Orange | |
Papier | |
Étiquette HSID à découper | |
450/boîte | |
Carré | |
–40°C à +50°C | |
75 mm | |
1,1 kg |
Acrylique, Permanent | |
Brillant | |
Transfert thermique | |
Pour les applications d’étiquetage général à faible coût | |
450/boîte | |
55 x 75 mm (H x l) | |
0,019 mm | |
55 mm |