Learn More
Brady™ Étiquettes en papier à découper HSID Minimark™
Marque: Brady™ 710078
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Étiquette et bande adhésives Minimark• 12 couleurs d'étiquettes et 4 rubans encreur
• Etiquette HSID pour identification de substances dangereuses
• Ne se détériorent pas dans le temps
• La couleur de la tranche correspond à la couleur du fond et le ruban encreur à la couleur du texte
• L'étiquette blanche comprend la zone orange pour le marquage HSID et le ruban encreur permet d'écrire le texte en noir
• L'étiquette substances dangeureuses comprend la zone orange pour le marquage HSID et le ruban encreur permet d'écrire le texte en noir
• Etiquette substance dangereuse HSID
Spécification
RoHS, 2011/65/UE | |
Acrylique, Permanent | |
Blanc, Orange | |
Papier | |
Prêt pour l’impression de l’avertissement requis | |
325/boîte | |
75 x 105 mm (H x l) | |
0,019 mm | |
105 mm |
Modèle L2 | |
Revêtement blanc sans bois | |
Brillance moyenne | |
Étiquette HSID à découper | |
Imprimante MiniMark | |
Carré | |
-40°C à +50°C | |
155 x 75 mm | |
75 mm |