Learn More
Buerkle™ Échantillonneur Mini ViscoSampler en acier inoxydable V4A
Échantillonneur Mini ViscoSampler en acier inoxydable Buerkle™ V4A pour substances visqueuses comme les pâtes, la boue, les crèmes, les huiles.
368.00€ - 525.00€
Spécification
Type de produit | Mini Viscosampler |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable V4A / PTFE |
Autoclavable | Autoclavable |
Comprend | Tête d’aspiration de 2 mm |
À utiliser avec (application) | Idéal pour les industries pharmaceutique et cosmétique |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10461151
|
Buerkle™
5341-1060 |
30 ml | 600 x 15 mm |
368.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10461341
|
Buerkle™
5341-1100 |
50 ml | 1000 x 15 mm |
427.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10421731
|
Buerkle™
5341-1150 |
75 ml | 1500 x 15 mm |
525.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Acier inoxydable AISI 316L (1.4404), joints en PTFE
- Stérilisable
- Idéal pour les industries pharmaceutique et cosmétique
- L’échantillon est prélevé à l’aide de la tige de pompe et directement acheminé vers le récipient d’échantillonnage
- Nettoyage facile pour un échantillonnage sans faille
- En fonction de la viscosité, l’embout d’aspiration amovible peut être équipé de forets d’aspiration compris entre 2 mm et 6 mm
Spécification
Mini Viscosampler | |
Autoclavable | |
Idéal pour les industries pharmaceutique et cosmétique |
Acier inoxydable V4A / PTFE | |
Tête d’aspiration de 2 mm |