Learn More
Buerkle™ Échantillonneur Mini ViscoSampler en acier inoxydable V4A
Échantillonneur Mini ViscoSampler en acier inoxydable Buerkle™ V4A pour substances visqueuses comme les pâtes, la boue, les crèmes, les huiles.
Marque: Buerkle™ 5341-1060
341.79 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Acier inoxydable AISI 316L (1.4404), joints en PTFE
- Stérilisable
- Idéal pour les industries pharmaceutique et cosmétique
- L’échantillon est prélevé à l’aide de la tige de pompe et directement acheminé vers le récipient d’échantillonnage
- Nettoyage facile pour un échantillonnage sans faille
- En fonction de la viscosité, l’embout d’aspiration amovible peut être équipé de forets d’aspiration compris entre 2 mm et 6 mm
Spécification
Mini Viscosampler | |
Autoclavable | |
30 ml | |
600 x 15 mm |
Acier inoxydable V4A / PTFE | |
Tête d’aspiration de 2 mm | |
Idéal pour les industries pharmaceutique et cosmétique | |
600 mm |