Learn More
Buerkle™ Échantillonneur Mini ViscoSampler en acier inoxydable V4A
Échantillonneur Mini ViscoSampler en acier inoxydable Buerkle™ V4A pour substances visqueuses comme les pâtes, la boue, les crèmes, les huiles.
Marque:  Buerkle™ 5341-1150
485.06 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10421731
  • 539.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Acier inoxydable AISI 316L (1.4404), joints en PTFE
  • Stérilisable
  • Idéal pour les industries pharmaceutique et cosmétique
  • L’échantillon est prélevé à l’aide de la tige de pompe et directement acheminé vers le récipient d’échantillonnage
  • Nettoyage facile pour un échantillonnage sans faille
  • En fonction de la viscosité, l’embout d’aspiration amovible peut être équipé de forets d’aspiration compris entre 2 mm et 6 mm
Spécification
Spécification
Mini Viscosampler
Autoclavable
2,54 oz.
Idéal pour les industries pharmaceutique et cosmétique
1500 mm
Acier inoxydable V4A / PTFE
Tête d’aspiration de 2 mm
75 ml
1500 x 15 mm