Learn More
DWK Life Sciences Lames porte-objet, en verre sodocalcique
Une lamelle de microscope est une plaque de support rectangulaire sur laquelle les échantillons, par exemple les sections de cellule, peuvent être déposés afin de les visualiser sous un microscope.
154.00€ - 713.00€
Spécification
Edges | Bleu avec bords polis 90° |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique |
Longueur (métrique) | 76 mm |
Largeur (métrique) | 26 mm |
À utiliser avec (application) | Microscopie; Utilisation dans des machines de coloration ou de couverture automatique de lames de microscope; Pour coupes tissulaires et préparations cytologiques |
Code produit | Marque | Edges | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Edges | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15366419
|
DWK Life Sciences
235502202 |
Bleu avec bords polis 90° | |||||||
15396419
|
DWK Life Sciences
235502502 |
Adhésif blanc ++ avec bords polis à 90° | |||||||
15316429
|
DWK Life Sciences
235502605 |
Adhésif blanc avec bords polis à 90° | |||||||
15386419
|
DWK Life Sciences
235502408 |
90°, Polished | |||||||
15376419
|
DWK Life Sciences
235502305 |
Jaune avec bords polis à 90° | |||||||
Description
La microscopie est une méthode de visualisation qui permet d'examiner des objets dont la résolution est inférieure à l'œil humain. Les objets à observer sont tellement grossis qu'ils peuvent être visualisés sous forme d'images. Pour la préparation d'échantillons, les objets à examiner sont découpés en tranches très minces. Ces sections sont ensuite déposées sur une lamelle et recouvertes d'un verre de protection et de solutions appropriées. Afin de visualiser les sections sous le microscope, les sections sur la lamelle doivent être plongées dans un bain de coloration.- Exemptes de bulles et d'inclusions
- Homogénéité optique élevée du verre, qui est quasiment exempt de défauts de surface, d'inclusions, de stries et de bulles grâce au procédé de fabrication optimal
- À usage universel, car les lames correspondent aux dimensions standard 26 x 76 cm conformément à ISO 8037-1
- La planéité et la répartition de l'épaisseur se situent dans des plages de tolérance très faibles, ce qui les rend parfaitement adaptées aux applications de microscopie (le réajustement du microscope est superflu.)
- Les bords des lames sont uniformes et transparents, ce qui réduit le risque de rupture le long des bords et empêche les éclats de verre
- Mouillabilité exceptionnelle
Spécification
Bleu avec bords polis 90° | |
76 mm | |
Microscopie; Utilisation dans des machines de coloration ou de couverture automatique de lames de microscope; Pour coupes tissulaires et préparations cytologiques |
Verre sodocalcique | |
26 mm | |
30 x 50 |