Learn More
DWK Life Sciences Lames porte-objet, en verre sodocalcique
Une lamelle de microscope est une plaque de support rectangulaire sur laquelle les échantillons, par exemple les sections de cellule, peuvent être déposés afin de les visualiser sous un microscope.
Marque: DWK Life Sciences 235502605
Description
La microscopie est une méthode d’observation et d’examen des objets qui sont invisibles à l’œil nu humain. Les objets à observer sont grossis jusqu’à ce qu’ils puissent être affichés en tant qu’images. Pour la préparation des échantillons, les objets à examiner sont coupés en coupes très minces. Ces sections sont ensuite appliquées à une lame et recouvertes d’une lame porte-objet et de solutions appropriées. Pour visualiser les sections sous le microscope, les sections de la lame doivent être teintées dans un bain de colorant.
- Absence de bulles et de traces
- Grande homogénéité optique du verre et donc quasiment sans défaut de surface, inclusions, traces et bulles en raison d’un procédé de fabrication optimal
- Universellement applicables, les lames correspondent aux dimensions standard 26 x 76 cm selon ISO 8037-1
- La planarité et la répartition de l’épaisseur se trouvent dans des plages de tolérance très étroites et conviennent donc idéalement à la microscopie (le réajustement du microscope n’est presque pas nécessaire).
- Les bords des lames sont uniformes et transparents, ce qui réduit le risque de casse le long des bords et évite les éclats de verre
- Mouillabilité très uniforme
Spécification
76 mm | |
Adhésif blanc avec bords polis à 90° | |
White adhesive | |
30 x 50 |
26 mm | |
Verre sodocalcique | |
Microscopie; Utilisation dans des machines de coloration ou de couverture automatique de lames de microscope; Pour coupes tissulaires et préparations cytologiques |