Learn More
Micronova™ Lingette PolyMitt™
Associe la polyvalence d’une lingette à la sécurité du gant
6.85€ - 14.35€
Spécification
Longueur (impériale) | 12 in |
---|---|
Longueur (métrique) | 30,5 cm |
Largeur (impériale) | 8 in |
Largeur (métrique) | 20,3 cm |
Jetable | Non |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13187746
|
Micronova™
MW-AA |
Bleu | Microfibre de polyester/nylon |
8.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13157756
|
Micronova™
MWDT-AA11 |
Bleu | Microfibre de polyester/nylon, mousse d'uréthane mince double face | ||||||
13147746
|
Micronova™
MW-6 |
White | Smooth-knit Polyester | ||||||
13187736
|
Micronova™
MW-2011 |
Blanc | Polyamide non tissé, mousse d'uréthane |
11.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13167736
|
Micronova™
MW-11 |
White | Textured Polyester | ||||||
Description
- La moufle 100 % polyester de haute qualité s’adapte confortablement aux mains gantées pour faciliter le nettoyage autour des chariots, des étagères, des cuves, de la tubulure et d’autres zones difficiles d’accès
- Permet une plus grande dextérité dans les procédures de nettoyage car la main de l’opérateur rentre dans la moufle
- Peut également être utilisé comme une protection en plus des gants standard dans certaines applications de nettoyage, de construction et d’entretien
- Disponible en deux matériaux et avec intérieur en mousse pour une absorption accrue
- Taille universelle
Spécification
12 in | |
8 in | |
Non | |
Lingette nettoyante pour les surfaces de salles blanches et d’environnements contrôlés | |
Non stérile |
30,5 cm | |
20,3 cm | |
30,5 x 20,3 cm (12 x 8 in) | |
1/Sachet, 24/Carton |