Learn More
Micronova™ Lingette nettoyante MittWipe Micronova PolyMitt™
Une gamme de lingettes nettoyantes qui offrent la polyvalence d’une lingette de grande qualité et la commodité et la sécurité d’un gant, pour un nettoyage simplifié autour des zones difficiles à atteindre dans les salles blanches. Disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé.
Marque: Micronova™ MWDT-AA11
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 100 % polyester
- Intérieur en mousse double épaisseur pour une meilleure absorption
- S’adapte confortablement sur une main gantée
- Peut être utilisé comme couche protectrice au-dessus des gants standard dans certaines applications de nettoyage, de construction et d’entretien
Spécification
Mitt Wipes | |
30.5 cm | |
20.3 cm | |
Bleu | |
30,5 x 20,3 cm (12 x 8 in) | |
1/Pk., 24/Cs. | |
Intérieur en mousse double épaisseur |
12 in | |
8 in | |
Microfibre de polyester/nylon, mousse d'uréthane mince double face | |
Reusable | |
Lingette nettoyante pour les surfaces de salles blanches et d’environnements contrôlés | |
Non stérile | |
Laundry instructions -- Item may be laundered and reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180 degree C. |