Learn More
Micronova™ Lingette nettoyante MittWipe Micronova PolyMitt™
Une gamme de lingettes nettoyantes qui offrent la polyvalence d’une lingette de grande qualité et la commodité et la sécurité d’un gant, pour un nettoyage simplifié autour des zones difficiles à atteindre dans les salles blanches. Disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé.
Marque: Micronova™ MW-6
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La moufle 100 % polyester de haute qualité s’adapte confortablement aux mains gantées pour faciliter le nettoyage autour des chariots, des étagères, des cuves, de la tubulure et d’autres zones difficiles d’accès
- Permet une plus grande dextérité dans les procédures de nettoyage car la main de l’opérateur rentre dans la moufle
- Peut également être utilisé comme une protection en plus des gants standard dans certaines applications de nettoyage, de construction et d’entretien
- Disponible en deux matériaux et avec intérieur en mousse pour une absorption accrue
- Taille universelle
Spécification
Mitt Wipe | |
30.5 cm | |
20.3 cm | |
Blanc | |
30,5 x 20,3 cm (12 x 8 in) | |
1/Pk., 24/Cs. | |
Laundry instructions -- Item may be laundered and reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180 degree C. |
12 in | |
8 in | |
Smooth-knit Polyester | |
Reusable | |
Cleaning Mitt for Cleanroom and Controlled Environment Surfaces | |
Non stérile |