Learn More
Micronova™ Serpillière à franges pour salles blanches MicroMop™
Une gamme de serpillières à franges très efficaces avec une absorbance élevée et de faibles particules. Disponibles en trois matériaux : PVA, NovaLite ou polyester, pour un nettoyage spécialisé.
37.42€ - 275.00€
Spécification
Type de produit | String Mop |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Résistant à | Chemicals |
Jetable | Reusable |
Quantité | 12/Cs. |
Requires: Structure MH-1, MHC-1 ou QDMH-1 avec manche SSU
Code produit | Marque | Couleur | Matériau | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12867183
|
Micronova™
CRM-2 |
Orange | NovaLite | 40,6 x 19,1 cm (16 x 7,5 in) | N/A | ||||
11952465
|
Micronova™
CRM-6 |
White | Polyester Knit | 38.1 x 22.9 cm (15 x 9 in.) | N/A | ||||
11962465
|
Micronova™
CRM-66 |
White | Smooth Knit Polyester | 40,6 x 19,1 cm (16 x 7,5 in) | N/A | ||||
11942465
|
Micronova™
CRM-1 |
Jaune | PVA non tissé | 40,6 x 19,1 cm (16 x 7,5 in) | N/A | ||||
Description
Les serpillières à franges pour salles blanches Micronova MicroMop ™ sont très efficaces et absorbantes, disponibles en trois options de tissu et conçues pour être utilisées avec l’adaptateur de serpillière à franges QDMH-1 ou les poignées de serpillières à franges standard.
- Serpillières à franges très efficaces
- Absorbance élevée et faibles particules
- Un nettoyage sec et sans résidus
- Options de tissu disponibles :
- PVA - PVA absorbant, idéal pour les applications de nettoyage liées aux semi-conducteurs et à la microélectronique
- NovaLite - peau de chamois absorbante, excellente pour les applications liées aux dispositifs médicaux
- NovaPoly - polyester lisse, excellentes capacités de désinfection des salles blanches
- À utiliser avec l’adaptateur QDMH-1 ou les poignées de serpillières à franges standard
- Conçues pour les environnements de salles blanches et contrôlés
Spécification
String Mop | |
Chemicals | |
12/Cs. |
Non stérile | |
Reusable | |
Nettoyage et désinfection des sols dans les salles blanches et les environnements contrôlés |